Learn More
Calciumfluorid, Puriss., gemäß analytischer DAB-Spez., 99.0-102.0 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15620540 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
40 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
40 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15620540 100 g 100 Gramm
15630540 1 kg 1 Kilogramm
15640540 40 kg 40 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15620540 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 01123100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
puriss., entspricht der analytischen von DAB, 99.0 bis 102.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-75-5
Summenformel CaF2
Molekulargewicht (g/mol) 78.08
MDL-Nummer MFCD00010907
InChI-Schlüssel WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumfluorid, Calciumdifluorid, Calcium2+-Difluorid, Calciumfluorid, 100 g, Calciumfluorid, optische Qualität, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
IUPAC-Name Calcium; Difluorid
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumfluorid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von DAB
Menge 100 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 78.07 mol
Reinheit (%) 99 bis 102 %
Güte puriss.
Dichte 3.18 g/ml bei 25 °C