Learn More
Calciumfluorid, Puratronic™, 99.985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | ∼2500°C |
| Chemischer Name oder Material | Calcium fluoride |
| Schmelzpunkt | 1403°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 10 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Brechungsindex | 1.434 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Mehr anzeigen |