Learn More
Calciumfluorid, natürlich, Honeywell ™
Artikelnummer. 15680550 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15680550 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15680550 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 019055KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Naturfarben,≥95 %, Pulver
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumfluorid
CAS 7789-75-5
Physikalische Form Pulver
Menge 5 kg
Summenformel CaF2
MDL-Nummer MFCD00010907
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Calciumfluorid, Calciumdifluorid, Calcium2+-Difluorid, Calciumfluorid, 100 g, Calciumfluorid, optische Qualität, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
InChI-Schlüssel WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
IUPAC-Name Calcium; Difluorid
Molekulargewicht (g/mol) 78.08
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
Formelmasse 78.07 mol
Reinheit (%) ≥ 95 %
Dichte 3.18 g/ml bei 25 °C