Learn More
Calciumfluorid, Kristalloptik, Rechteck, 41 mm x 23 mm x 6 mm, beidseitig poliert
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium fluoride crystal optic rectangle |
| Namenshinweis | 41mm x 23mm x 6mm, Polished both sides |
| Menge | Je 1 |
| MDL-Nummer | MFCD00010907 |