Learn More
Calciumdihydrogenphosphathydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Calcium dihydrogen phosphate hydrate is a pH control reagent, stabilizer for plastics, manufacture of glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Calciumdihydrogenphosphathydrat ist ein pH-Kontrollreagenz, Stabilisator für Kunststoffe und wird bei der Herstellung von Glas verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, 18 g/l bei 30 °C.
Hinweise
Verliert H{2} O bei 100 °, zersetzt sich bei 200 °
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium dihydrogen phosphate hydrate |
| Schmelzpunkt | ∼200°C (decomposition) |
| Menge | 2500 g |
| Flammpunkt | None |
| Merck Index | 14,1693 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 18g/L @ 30°C. |
| Formelmasse | 234.06 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- Calcium dihydrogen phosphate hydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium dihydrogen phosphate hydrate