missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcium-D-Glukonat-Monohydrat, TRC

Artikelnummer. 30011103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011103 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011103 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC145103100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 66905-23-5
Summenformel 2 C6 H11 O7 . Ca . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 448.39
Synonym Calcium bis[(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate] monohydrate, Calcium di(D-gluconate) monohydrate, Calcium Gluconate Monohydrate
IUPAC-Name Calcium;-(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat;hydrat
SMILES O.[Ca+2].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Calcium Gluconate Monohydrate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/2C6H12O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
Formelmasse 448.0741
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.