Learn More
Calciumcyanamid, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080510
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11473780
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089462.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 156-62-7 | CCaN2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-62-7
Summenformel CCaN2
MDL-Nummer MFCD00064894
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium cyanamide
Schmelzpunkt 1340°C
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel CaNCN
UN-Nummer UN1403
Beilstein 4124391
Merck Index 14,1662
Formelmasse 80.11
Güte Technisch
Geruch Specific type
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.29 g/mL