Learn More
Calciumchlorid, technisch, verschmolzen, poröser Klumpen Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7072898 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
Artikelnummer. 10630341
Marke: Fisher Chemical C/1320/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-52-4
Summenformel CaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 110.98
MDL-Nummer 10903
InChI-Schlüssel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumdichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt 1600°C
Schmelzpunkt 782°C
Farbe Beige
pH 8 to 10
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 110.99g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /