Learn More
Calciumchlorid-Hexahydrat, 98.5 % +, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7072897 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 12648625
Marke: Fisher Chemical C/1250/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7774-34-7
Summenformel CaCl2H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 219.07
MDL-Nummer 149616
InChI-Schlüssel QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumhexahydratdichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spezifikation
Schmelzpunkt 30°C
Farbe Farblos
pH 6.5 to 8.0
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 219.08g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß