Learn More
Calciumchlorid-Hexahydrat, 98.5 % +, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12658625 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12658625 5 kg 5 Kilogramm
12648625 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12658625 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/1250/65
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7774-34-7
Summenformel CaCl2H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 219.07
MDL-Nummer 149616
InChI-Schlüssel QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumhexahydratdichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spezifikation
Schmelzpunkt 30°C
Farbe Farblos
pH 6.5 to 8.0
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
Formelmasse 219.08g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride hexahydrate, 98.5%+, Specified (SLR)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.