Learn More
Calciumchlorid-Hexahydrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium chloride hexahydrate |
| Schmelzpunkt | 30.0°C |
| Farbe | Farblos |
| Physikalische Form | Stückchen |
| Menge | 2.5 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 97.0 to 103% (Complexometry) |
| Strukturformel | CaCl2·6H2O |
| Merck Index | 15, 1661 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 5360g/L (20°C) |
| Formelmasse | 219.08 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.