Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat (weiße Kristalle bis Pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10316313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10316313 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
10306313 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
10786634 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10316313 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP510250
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28036
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Calciumchlorid-Dihydrat (weiße Kristalle bis Pulver)
Calciumchlorid eignet sich für die Herstellung von Pufferlösungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8 , 10043-52-4
Summenformel Ca Cl2 · 2 H2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Chloride Dihydrate
Schmelzpunkt 175°C
Farbe Beige-Weiß
pH 4.5 to 6.5
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 105.0 %
Merck Index 15, 1661
Formelmasse 147.02
Reinheit (%) 99.0 to 105.0%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 0.830g/cm³
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium Chloride Dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride