Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673380 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15673380 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15683380 500 g 500 Gramm
15663380 1 kg 1 Kilogramm
15603390 6 x 2.5 kg 6 Stück
15693380 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15673380 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 313072.5KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
Summenformel CaCl2 · H2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumchlorid-Dihydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Menge 2.5 kg
MDL-Nummer MFCD00149613
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 147.01 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS/puriss. P. A
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.