Beschreibung
- Calciumchlorid ist ein häufig verwendetes Reagenz in der Biochemie.
- Es spielt eine wichtige Rolle in vielen biologischen Prozessen, darunter Signalübertragung, Muskelkontraktion und die Aufrechterhaltung der Stabilität von Zellmembran und Zellwand.
- Calciumchlorid wird zur Herstellung und Transformation kompetenter E. coli-Zellen sowie zur Transfektion eukaryotischer Zellen mit Plasmid-DNA oder hochmolekularer genomischer DNA verwendet. Es wurde außerdem zur Stabilisierung und zweidimensionalen Kristallisation der NADH-Ubichinon-Oxidoreduktase (Komplex I) aus Escherichia coli eingesetzt.
- Es wird auch als Trockenmittel, als Koagulationsmittel in der Gummiherstellung und als Beschleuniger in der Betonindustrie verwendet.
- Calciumchlorid ist ein Salz aus Calcium und Chlorid.
- Es verhält sich wie ein typisches ionisches Halogenid und ist bei Raumtemperatur fest.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium Chloride Dihydrate |
| Schmelzpunkt | 176°C (Decomposition)(Literature) |
| pH | 4 to 9.5 (5% aq soln) |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 5 kg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | ∽99% |
| Prozentgehaltsbereich | ∽99% |
| Summenformel | CaCl2·2H2O |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water - 294mg/mL (clear, colorless solution) with heat liberation, ethanol, acetic acid, acetone. |
| Molekulargewicht (g/mol) | 147 |
| Mehr anzeigen |