Learn More
Calciumchlorid, Dihydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466511 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11466511 100 g
11476511 500 g
11430952 500 g
11465092 500 g
11475092 1 kg
11485092 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11466511 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219481580
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumchlorid-Dihydrat-Zellkulturreagenz∽ 99 %, weißes Pulver
  • Calciumchlorid ist ein häufig verwendetes Reagenz in der Biochemie.
  • Es spielt eine wichtige Rolle in vielen biologischen Prozessen, darunter Signalübertragung, Muskelkontraktion und die Aufrechterhaltung der Stabilität von Zellmembran und Zellwand.
  • Calciumchlorid wird zur Herstellung und Transformation kompetenter E. coli-Zellen sowie zur Transfektion eukaryotischer Zellen mit Plasmid-DNA oder hochmolekularer genomischer DNA verwendet. Es wurde außerdem zur Stabilisierung und zweidimensionalen Kristallisation der NADH-Ubichinon-Oxidoreduktase (Komplex I) aus Escherichia coli eingesetzt.
  • Es wird auch als Trockenmittel, als Koagulationsmittel in der Gummiherstellung und als Beschleuniger in der Betonindustrie verwendet.
  • Calciumchlorid ist ein Salz aus Calcium und Chlorid.
  • Es verhält sich wie ein typisches ionisches Halogenid und ist bei Raumtemperatur fest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
MDL-Nummer MFCD00149613
Synonym Calcium dichloride dihydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Chloride Dihydrate
Schmelzpunkt 176°C (Decomposition)(Literature)
pH 4 to 9.5 (5% aq soln)
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zur Reinheitsqualität ∽99%
Prozentgehaltsbereich ∽99%
Summenformel CaCl2·2H2O
Löslichkeitsinformationen Soluble in water - 294mg/mL (clear, colorless solution) with heat liberation, ethanol, acetic acid, acetone.
Molekulargewicht (g/mol) 147
Formelmasse 147
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium Chloride Dihydrate, molecular biology reagent
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.