Learn More
Calciumchlorid, Dihydrat, Granulat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calciumchlorid |
| Namenshinweis | Dihydrat |
| Physikalische Form | granular |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 147.01 |
| Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Relative Dichte | 1 l = 0.84 kg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 500GR CALCIUMCHLORIDE 2AQ BAKER ANALYZED A.C.S. Re
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Calcium chloride, dihydrate
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.