Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, zertifiziertes AR für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., USP, Fisher Chemical
26.71 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Beschreibung
Calciumchlorid-Dihydrat, zertifiziertes AR für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., USP
Spezifikation
Schmelzpunkt | 175°C |
Farbe | Beige bis weiß |
pH | 4.5 to 6.5 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 147.02g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium chloride dihydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.