Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071908 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Packungsgröße:
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
4 Stück
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. 15672220
Marke: Honeywell-Fluka 22350625G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥99%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
Summenformel CaCl2 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149613
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumchlorid-Dihydrat
Menge 25 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 147.01 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
Dampfdruck 0.01 mmHg (20 °C)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.