Learn More
Calciumchlorid, Dihydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11450952 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11450952 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11450952 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219508894
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Calciumchlorid-Dihydrat-Zellkulturreagenz∽ 99 %, weißes Pulver
  • Calciumchlorid ist ein häufig verwendetes Reagenz in der Biochemie.
  • Es spielt eine wichtige Rolle in vielen biologischen Prozessen, darunter Signalübertragung, Muskelkontraktion und die Aufrechterhaltung der Stabilität von Zellmembran und Zellwand.
  • Calciumchlorid wird zur Herstellung und Transformation kompetenter E. coli-Zellen sowie zur Transfektion eukaryotischer Zellen mit Plasmid-DNA oder hochmolekularer genomischer DNA verwendet. Es wurde außerdem zur Stabilisierung und zweidimensionalen Kristallisation der NADH-Ubichinon-Oxidoreduktase (Komplex I) aus Escherichia coli eingesetzt.
  • Es wird auch als Trockenmittel, als Koagulationsmittel in der Gummiherstellung und als Beschleuniger in der Betonindustrie verwendet.
  • Calciumchlorid ist ein Salz aus Calcium und Chlorid.
  • Es verhält sich wie ein typisches ionisches Halogenid und ist bei Raumtemperatur fest.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Chloride Dihydrate
Schmelzpunkt 176 °C (Zerlegung)(Literatur)
CAS 10035-04-8
pH 4 bis 9,5 (5 % AQ Soln)
Physikalische Form Pulver
Menge 5 kg
Hinweise zur Reinheitsqualität ∽99 %
Prozentgehaltsbereich ∽99 %
Summenformel CaCl2·2H2O
MDL-Nummer MFCD00149613
Synonym Calcium dichloride dihydrate
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser – 294 mg/ml (klare, farblose Lösung) mit Wärmefreisetzung, Ethanol, Essigsäure, Aceton.
Molekulargewicht (g/mol) 147
Formelmasse 147
Güte Zellkulturreagenz