Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4412830
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11301679
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012312.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O
Calcium chloride dihydrate is widely used as an ingredient in ceramic slipware, cosmetic and food items. It acts as a pH buffer in swimming pool water. It provides inhibition of swelling clays in the water phase of invert emulsion drilling fluids. It is employed in the oil industry to increase the density of solids-free brines. It is used as a flux in the Davy process for the manufacture of sodium through the electrolysis of molten sodium chloride. It finds an important application as an additive in plastics, fire extinguishers, blast furnaces and in wastewater treatment as a drainage aid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
Summenformel CaCl2·2H2O
MDL-Nummer MFCD00149613
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium chloride dihydrate
Physikalische Form granular
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99% min.
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetic acid and alcohol.
Formelmasse 147.02 (110.99anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 0.835 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: calcium chloride