Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, ≥99.0 %, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Verpackung:
Box aus Hartfaserkarton
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1.90 °C (1.013 hPa) |
Chemischer Name oder Material | Calciumchlorid-Dihydrat |
Schmelzpunkt | 765 °C |
Farbe | Farblos |
pH | 4,5 – 8 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 5 kg |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 147.01 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.0 % |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumchlorid-Dihydrat, ≥99.0 %, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur