Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, ≥99.0 %, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™
Artikelnummer. 15667750 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Verpackung:
Box aus Hartfaserkarton
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15667750
Marke: Honeywell Research Chemicals C38811KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10035-04-8
MDL-Nummer MFCD00149613
Specifications
Siedepunkt 1.90 °C (1.013 hPa)
Chemischer Name oder Material Calciumchlorid-Dihydrat
Schmelzpunkt 765 °C
Farbe Farblos
pH 4,5 – 8
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 147.01 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche