Learn More
Calciumchlorid, Trockenmittel, ACS-Reagenz,≥96.0 %, Honeywell™ Fluka ™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | ∼1900°C |
Chemischer Name oder Material | Calcium chloride |
Schmelzpunkt | 765°C |
Farbe | Farblos |
pH | ∼6 (at 20°C) |
Menge | 100 g |
Strukturformel | CaCl2 |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
Löslichkeitsinformationen | Completely soluble in water |
IUPAC-Name | Calciumdichlorid |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumchlorid, Trockenmittel, ACS-Reagenz,≥96.0 %, Honeywell™ Fluka ™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur