Learn More
Calciumchlorid, wasserfrei, J.T. Baker™
67.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
1 kg
Spezifikation
Siedepunkt | 1600°C (1013 hPa) |
Schmelzpunkt | 772°C |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | min. 95% |
Summenformel | CaCl2 |
MDL-Nummer | MFCD00010903 |
Molekulargewicht (g/mol) | 110.98 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Dichte | 2.174 g/cm³ (20°C) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium Chloride Anhydrous
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Calcium Chloride Anhydrous