Learn More
Calciumchlorid, 1 M wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445389
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15445389 50 mL 50 Milliliter
15455389 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445389 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63122.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.80 CHF
    51.65 CHF / 50 Milliliter
    Sparen 8.15 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
Calcium chloride is used as a de-icing and dust control of roads, drilling muds, dust proofing, freeze proofing and thawing coal, coke, stone, sand, and ore, concrete conditioning, paper and pulp industry, drying and desiccating agent, and tire weighting. Calcium plays important roles in many biological processes, including signal transduction, muscle contraction, maintenance of cell membranes and cell wall stability. Calcium chloride is a soluble compound that can serve as a source of calcium ions in a solution. Can be useful for displacing ions from solution, for example, phosphate may be displaced from solution by calcium. Calcium chloride solution has many applications in cell and molecular biology experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Calciumchlorid wird zur Enteisung und Entstaubung von Straßen, Bohrschlämmen, als Staubschutz, Frostschutz und zum Auftauen von Kohle, Koks, Stein, Sand und Erz, zur Betonaufbereitung, in der Papier- und Zellstoffindustrie, zum Trocknen und als Trockenmittel und zur Reifengewichtung eingesetzt. Kalzium spielt in vielen biologischen Prozessen eine wichtige Rolle, einschließlich Signaltransduktion, Muskelkontraktion, Aufrechterhaltung von Zellmembranen und Stabilität der Zellwand. Calciumchlorid ist eine lösliche Verbindung, die als Quelle für Calciumionen in einer Lösung dienen kann. Kann nützlich sein, um Ionen aus der Lösung zu verdrängen, z. B. kann Kalzium Phosphat aus der Lösung verdrängen. Kalziumchloridlösung hat viele Anwendungen in zellbiologischen und molekularbiologischen Experimenten.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Säuren, Boran-/Boroxiden, Zink, Calciumoxid und Methylvinylether fernhalten. Calciumchlorid wird von Bromtrifluorid angegriffen. Wasserfreies Calciumchlorid ist stark hygroskopisch und wird häufig als Trockenmittel verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-52-4
Summenformel CaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 110.98
MDL-Nummer MFCD00010903
InChI-Schlüssel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
IUPAC-Name Calciumdichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium chloride
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 50 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (74.5g/100ml) at 20°C,alcohol,water (159g/100ml) at 100°C,acetic acid,and acetone.
Formelmasse 110.99
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride, 1M aq. soln
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride