Learn More
Calciumcarbonat, Pulver, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calciumcarbonat |
| CAS | 471-34-1 |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 2.5 kg |
| Summenformel | CCaO3 |
| MDL-Nummer | MFCD00010906 |
| Synonym | Calciumkarbonat, Kalkstein, Kreide, Calcit, Kohlensäure-Calciumsalz 1:1, Marmor, Aragonit, aragonite, aeromatt, akadama |
| InChI-Schlüssel | VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Ca++].[O-]C([O-])=O |
| IUPAC-Name | Calcium;carbonat |
| Mehr anzeigen |