Learn More
Calciumcarbonat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, E170, ausgefällt, 98.5-100.5 % (basierend auf Anhydrid-Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7071773 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. 15671080
Marke: Honeywell-Fluka 120101KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, ausgefällt, 98.5 bis 100.5 % (basierend auf wasserfreier Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumkarbonat, Kalkstein, Kreide, Calcit, Kohlensäure-Calciumsalz 1:1, Marmor, Aragonit, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumkarbonat (Caco3)
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP, FCC
Menge 1 kg
Strukturformel CaCO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 8008338
IUPAC-Name Calcium;carbonat
Formelmasse 100.09 mol
Reinheit (%) 98.5 bis 100.5 % (basierend auf wasserfreier Substanz)
Güte puriss.
Dichte 2.93 g/ml bei 25 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Calciumcarbonat