Learn More
Calciumcarbid, technisch, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10253850 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
:
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Artikelnummer. 10253850
Marke: Fisher Chemical C/1000/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Siedepunkt 2300°C
Schmelzpunkt 2160°C
CAS 75-20-7
Farbe Grau
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel C2Ca
MDL-Nummer 10905
InChI-Schlüssel UIXRSLJINYRGFQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ca++].[C-]#[C-]
IUPAC-Name calcium acetylene
Molekulargewicht (g/mol) 64.10
Formelmasse 64.1g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium carbide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P231-Unter inertem Gas handhaben.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium carbide, Calcium oxide