Learn More
Calciumbromid-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15109323 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15109323 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15129323 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15109323 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450630025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71626-99-8
Summenformel Br2Ca
Molekulargewicht (g/mol) 199.89
MDL-Nummer MFCD00149608
InChI-Schlüssel WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumdibromid
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium bromide hydrate
Schmelzpunkt 730.0°C
Menge 2.5 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CaBr2·xH2O
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless to slightly hazy
Formelmasse 199.9
Güte Extrarein
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium bromide hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium bromide, hydrate