Learn More
Calciumbromidhydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343487
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11343487
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 018820.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71626-99-8
Summenformel Br2Ca
Molekulargewicht (g/mol) 199.89
MDL-Nummer MFCD00149608
InChI-Schlüssel WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumdibromid
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium bromide hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 95.0%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 199.90 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder