Learn More
Calciumbromidhydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11333487
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Product Code. 11333487
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 018820.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71626-99-8
Summenformel Br2Ca
Molekulargewicht (g/mol) 199.89
MDL-Nummer MFCD00149608
InChI-Schlüssel WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumdibromid
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Specifications
Chemischer Name oder Material Calcium bromide hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 95.0%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 199.90 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder
compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium bromide hydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium bromide, hydrate