Learn More
Calciumarsenat, TRC
Artikelnummer. 30331457
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30331457 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331457 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1450155G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Arsenate
CAS 7778-44-1
Summenformel 2 As O4 . 3 Ca
Menge 5 g
Synonym Calcium Arsenate, Chip-Cal Granular, Cucumber Dust, Pencal, Spra-cal, Tricalcium Arsenate
InChI-Formel InChI=1S/2AsH3O4.3Ca/c2*2-1(3,4)5;;;/h2*(H3,2,3,4,5);;;/q;;3*+2/p-6
SMILES [Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[O-][As](=O)([O-])[O-].[O-][As](=O)([O-])[O-]
IUPAC-Name Tricalcium;Trioxido(oxo)-λ ^{5}-Arsan
Molekulargewicht (g/mol) 398.072
Formelmasse 397.69