Learn More
Kalzium-alpha-D-Isosaccharinat, 98 % (Assay), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059308
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11410710
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044371.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 84324-95-8 | C12H22CaO12
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84324-95-8
Summenformel C12H22CaO12
MDL-Nummer MFCD04039767
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium alpha-D-isosaccharinate
Farbe Braun
Physikalische Form Kristallin
Menge 0.25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Assay)
Strukturformel [CO2C(OH)(CH2OH)CH2HCOHCH2OH]2Ca
Formelmasse 398.38
Reinheit (%) 98%