Learn More
Kalzium-alpha-D-Isosaccharinat, 98 % (Assay), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium alpha-D-isosaccharinate |
| Farbe | Braun |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 25 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Assay) |
| Strukturformel | [CO2C(OH)(CH2OH)CH2HCOHCH2OH]2Ca |
| Formelmasse | 398.38 |
| Reinheit (%) | 98% |