Learn More
Calciumacetat-Monohydrat, ACS-Reagenz, 99 %, Solstice. ≥
Artikelnummer. 15605410
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15605410 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15695400 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15605410 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 402850500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00 CHF
    322.90 CHF / 500 Gramm
    Sparen 42.10 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5743-26-0
Summenformel C4H8CaO5
Molekulargewicht (g/mol) 176.181
MDL-Nummer MFCD00150019
InChI-Schlüssel XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumacetat-Monohydrat, Calciumdiacetat-Monohydrat, Calciumdiacetathydrat, Essigsäure, Calciumsalz, Monohydrat, Calciumacetat, Calciumacetat jan, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
IUPAC-Name Calcium; Diacetat; Hydrat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumacetat-Monohydrat
Farbe Weiß
Menge 500 g
Strukturformel Ca(CH3CO2)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 176,18 g/mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver