Learn More
Calciumacetat Hydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497127 100 g 100 Gramm
11407137 500 g 500 Gramm
11417137 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14947.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 114460-21-8 | C4H6CaO4 | 158.17 g/mol
Calcium acetate hydrate is used as a precursor to produce calcium ions in the development of calcium oxide based mesoporous carbon dioxide sorbent. It is an active component of pyroligneous acid-modified limestone. It is employed in the preparation of magnetite-calcium phosphate core-shell nanoparticles. It serves as a raw material in the preparation of hydroxyapatite-wollastonite composites. Further, it acts as a crosslinking agent in the microfluidic production of alginate hydrogel microbeads. In addition to this, it is used to induce crystallization of proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Calciumacetathydrat wird als Vorläufer zur Herstellung von Calciumionen bei der Entwicklung von mesoporösem Kohlenstoffdioxid-Sorbens auf Calciumoxid-Basis verwendet. Dabei handelt es sich um einen aktiven Bestandteil von Holzessig-modifiziertem Kalkstein. Wird bei der Herstellung von Kernummantelungsnanopartikeln aus Magnetit-Calciumphosphat verwendet. Dient als Rohstoff bei der Herstellung von Hydroxyapatit-Wollastonite-Verbundwerkstoffen. Fungiert zudem als Vernetzer bei der mikrofluidischen Produktion von Alginat-Hydrogel-Mikrobeads. Wird darüber hinaus zur Kristallisation von Proteinen eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114460-21-8
Summenformel C4H6CaO4
Molekulargewicht (g/mol) 158.17
MDL-Nummer MFCD00012448
InChI-Schlüssel VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumdiacetat
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium acetate hydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Dichte 1.5
Strukturformel Ca(OOCCH3)2·xH2O
Menge 100 g
Beilstein 3692527
Merck Index 14,1646
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 158.17 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%