Learn More
Calciumacetat-Hydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12645117 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
12645117 1 kg Kunststoffflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12645117 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 447860010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium acetate hydrate
CAS 114460-21-8
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on dried substance) (Complexometry)
Summenformel C4H6CaO4
Strukturformel (CH3CO2)2Ca
MDL-Nummer MFCD00012448
Synonym Acetic acid, calcium salt hydrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
InChI-Schlüssel VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-Name Calciumdiacetat
Molekulargewicht (g/mol) 158.17
Formelmasse 158.17
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch