Learn More
Calciumacetat-Hämihydrat, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15557764 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
:
500 g
Artikelnummer. 15557764
Marke: JT Baker 0041.0500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Laborreagenzien
Spezifikation
CAS 62-54-4
Menge 500 g
Summenformel C4H6CaO4
MDL-Nummer MFCD00012448
InChI-Schlüssel VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-Name Calciumdiacetat
Molekulargewicht (g/mol) 158.17