Learn More
Calciumacetat, ExtraPure, SLR, getrocknet, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10355120 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10355120
Marke: Fisher Chemical C/0920/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 62-54-4
Summenformel C4H6CaO4
Molekulargewicht (g/mol) 158.17
MDL-Nummer 12448
InChI-Schlüssel VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumdiacetat
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Farbe Weiß
pH 7.6
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 158.17g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter