Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium Acetate |
| CAS | 5743-26-0 |
| Physikalische Form | Powder |
| Menge | 100 g |
| Summenformel | C4H8CaO5 |
| Synonym | calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu |
| InChI-Schlüssel | XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2] |
| IUPAC-Name | Calcium; Diacetat; Hydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176.181 |
| Mehr anzeigen |