Learn More
Calcium, 99 %, granuliert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10053953 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10053953 2.5 kg Kunststofftrommel 2.50 Kilogramm
10579253 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
10338580 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10226450 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10053953 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 201180025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-70-2
Summenformel Ca
Molekulargewicht (g/mol) 40.08
MDL-Nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI-Schlüssel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot, elemental, calcium, elemental, atom, kalzium, sy7q814vup, compounds, chelate, hsdb 273, unii-sy7q814vup
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC-Name Calcium
SMILES [Ca]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium
Farbe Grau
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 845.0°C
Siedepunkt 1484.0°C
Menge 2.5 kg
Verpackung Kunststofftrommel
Prozentgehaltsbereich 99%
Form Granulate
Strukturformel Ca
Fieser 05,89; 09,1634; 14,71
Merck Index 15, 1648
Formelmasse 40.07
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
  • P370+P378-Bei Brand: Kohlendioxid zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.