Learn More
Calcium 2-Ethylhexanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433817 100 g 100 Gramm
11413817 5 g 5 Gramm
11423817 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18266.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.82 CHF
    406.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 94.17 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 136-51-6 | C16H30CaO4 | 326.49 g/mol
Calcium 2-ethylhexanoate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Calcium-2-Ethylhexanoat wird als organisches Zwischenprodukt bei der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136-51-6
Summenformel C16H30CaO4
Molekulargewicht (g/mol) 326.49
MDL-Nummer MFCD00014001
InChI-Schlüssel LTPCXXMGKDQPAO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium 2-ethylhexanoate, calcium bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt 2:1, calcium 2-ethyl-hexanoate, octope ca, calcium hex-cem, nikka octhix calcium, calcium 2-ethylhexoate, dsstox_cid_7063
PubChem CID 61082
IUPAC-Name Calcium; 2-Ethylhexanoat
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium 2-ethylhexanoate
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 326.5
Reinheit (%) 98%