missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calcein-Dinatriumsalz, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calceindinatriumsalz |
Namenshinweis | Für die Komplexometrie |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 666.5 mol |
Verpackung | Glasflasche |
Farbe | Rot |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Pulver |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'