Learn More
Abcam Calcein AM, fluoreszierender Farbstoff für die Zelllebensfähigkeit
Artikelnummer. 32116496 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
50 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
32116496 50 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32116496 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab14142050ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MW 994,9 DA, Reinheit >96%. Zellpermenate Sonde zur Bestimmung der Zelllebensfähigkeit in den meisten eukaryotischen Zellen verwendet. In lebenden Zellen wird das nichtfluoreszierende Calcein AM nach Acetoxymethylester-Hydrolyse durch intrazelluläre Esterasen in ein grün-fluoreszierendes Calcein umgewandelt.
MW 994,9 DA, Reinheit >96%. Zellpermenate Sonde zur Bestimmung der Zelllebensfähigkeit in den meisten eukaryotischen Zellen verwendet. In lebenden Zellen wird das nichtfluoreszierende Calcein AM nach Acetoxymethylester-Hydrolyse durch intrazelluläre Esterasen in ein grün-fluoreszierendes Calcein umgewandelt.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO