Learn More
Merck Millipore Calbiochem™ Phorbol-12-myristate-13-acetat
Phorbol-12-Myristat-13-Acetat, CAS16561-29-8 ist der häufigste Phorbol-Ester. Aktiviert PKC bei nanomolaren Konzentrationen.
Marke:  Merck Millipore 524400-10MG
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15283165
  • 575.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
17-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Unter Schutzgasatmosphäre verpackt
Spezifikation
Spezifikation
98 % bei HPLC
10 mg
16561-29-8
616.8 mol
Weißer Feststoff
Proteinkinase C
C36H56O8
DMSO
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Phorbol-12-myristate-13-acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
Dokumentation