Learn More
Merck Millipore Calbiochem™ Phorbol-12-myristate-13-acetat
Phorbol-12-Myristat-13-Acetat, CAS16561-29-8 ist der häufigste Phorbol-Ester. Aktiviert PKC bei nanomolaren Konzentrationen.
auf Anfrage