Learn More
IKA™ CAL-O-60000 Silikonöl
Artikelnummer. 16288591 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Standard-Silikonöl
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 16288591
Marke: IKA™ 0025000468
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zertifiziertes Standard-Silikonöl, mit dem Sie die Messgenauigkeit des ROTAVISC überprüfen können.
  • Inklusive Zertifikat
  • Zur Verwendung mit einer Reihe von ROTAVISC-Modellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Standard-Silikonöl
Viskositätsbereich 60.000 cSt Dynamic
Beschreibung Gültigkeitszeitraum:12 Monate
Temperaturbereich (metrisch) 25 °C
Volumen (metrisch) 500 mL