Beschreibung
- Inklusive Zertifikat
- Zur Verwendung mit einer Reihe von ROTAVISC-Modellen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Standard-Silikonöl |
| Viskositätsbereich | 12.500 cSt Dynamic |
| Beschreibung | Gültigkeitszeitraum:12 Monate |
| Temperaturbereich (metrisch) | 25 °C |
| Volumen (metrisch) | 500 mL |