Learn More
IKA™ CAL-O-100000 Silikonöl
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Standard-Silikonöl
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Inklusive Zertifikat
- Zur Verwendung mit einer Reihe von ROTAVISC-Modellen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Standard-Silikonöl |
| Viskositätsbereich | 100.000 cSt Dynamic |
| Beschreibung | Gültigkeitszeitraum:12 Monate |
| Temperaturbereich (metrisch) | 25 °C |
| Volumen (metrisch) | 500 mL |