Learn More
Metro™ Käfiggestell-Abdeckungen, autoklavierbar
Passend für autoklavierbare Metro Käfiggestelle
915.00 CHF - 935.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Korbabdeckung |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Höhe (angloamerikanisch) | 61.5 Zoll |
Höhe (metrisch) | 156,2 cm |
Länge (angloamerikanisch) | 62 Zoll |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15927011
|
Metro™
LC1860AC |
18 in breites Käfiggestell | 20 Zoll | 50,8 cm |
915.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15937011
|
Metro™
LC2460AC |
24 in breites Käfiggestell | 26 Zoll | 66 cm |
935.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Ausgelegt für ca. 70 Zyklen pro Abdeckung
Spezifikation
Korbabdeckung | |
61.5 Zoll | |
62 Zoll |
Autoklavierbar | |
156,2 cm | |
157,5 cm |